Documenti
L410411
5-(3-METHOXYPHENYL)-4-{[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H18N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.445
Numero MDL:
Altre note