Documenti
L186333
2-AMINO-6-[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYL]-7-METHYL-5-OXO-4-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H31N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
533.586
Numero MDL:
Altre note