Documenti fondamentali
JRD1638
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
AldrichCPR
Sinonimo/i:
1,2-Dihydro-5-(4-methoxyphenyl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione, 3-p-Methoxyphenyl-5-mercapto-s-triazole, 5-(p-Methoxyphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Scegli un formato
1 G
70,20 €
70,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
70,20 €
About This Item
Formula condensata:
C9H9N3OS
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
70,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stringa SMILE
SC1=NN=C(C(C=C2)=CC=C2OC)N1
InChI
1S/C9H9N3OS/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-10-9(14)12-11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,14)
USRWSSVQAGNWRI-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)