Documenti fondamentali
JKA7106
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Isocyanate
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
406,00 €
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
406,00 €
About This Item
Formula condensata:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NCO)4
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
4arm-PEG10K-Isocyanate, average Mn 10000
Stato
solid
PM
average Mn 10000
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)