Documenti fondamentali
JKA7077
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K 2arm-OH 2arm-NH2
HCl Salt, average Mn 10,000
Sinonimo/i:
4arm-PEG 2arm-OH 2arm-NH2
Scegli un formato
500 MG
441,00 €
441,00 €
Prezzo di listino630,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
441,00 €
About This Item
Formula condensata:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)2(CH2O(CH2CH2O)nH)2
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
441,00 €
Prezzo di listino630,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
PM
average Mn 10,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: 4-arm
functionality: heterofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Bifunctional multi-arm PEG reagent. It can connect two drugs at the same time. It is also useful for ADCs, increasing drug loading.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.