Documenti fondamentali
JKA5274
Sigma-Aldrich
Phosphate-PEG5K
average MN 5,000, COOH
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
500 MG
396,00 €
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
396,00 €
About This Item
Formula condensata:
(HO)2POO(CH2CH2O)nCH2COOH
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Phosphate-PEG5K-COOH, average Mn 5000
Stato
solid
PM
average Mn 5000
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)