Documenti fondamentali
JKA3037
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, Silane
Sinonimo/i:
mPEG-Silane, Polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
668,00 €
668,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
668,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
668,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
mPEG5K-Silane, average Mn 5,000
Stato
solid
PM
average Mn 5,000
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Methoxy PEG Silane for glass or silica surface modification and deactivation.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Kobayashi, Y., et al.
ISRN Nanomaterials, 2013 (2013)
Domande
  1. Will mPeg-silane survive  after 10mM NaOH wash? 
    1 risposta
    1. When Product JKA3037 is used to silanize a surface, the functional group attaching it to that surface is base-labile. So one would not expect it to survive after a wash with a 10 mM sodium hydroxide solution (approximately pH 12). Consider using a milder solution such as 100 mM sodium bicarbonate (pH approximately 8.2-8.4).