Documenti fondamentali
JKA4106
Sigma-Aldrich
Succinimidyl Succinamide-PEG5K-Succinimidyl Succinamide
average Mn 5000
About This Item
Formula condensata:
C4H4O2NOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOC4H4O2N
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Stato
solid
PM
average Mn 5000
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)