Documenti
JKA3100
Sigma-Aldrich
mPEG20K
average MN 20,000, Silane
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
mPEG20K-Silane, average Mn 20000
Forma fisica
solid
PM
average Mn 20000
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Kobayashi, Y., et al.
ISRN Nanomaterials, 2014 (2013)