Documenti fondamentali
JKA10023
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, SH, tripentaerythritol core, thiol reactive
Sinonimo/i:
8arm-PEG-SH, tripentaerythritol core, 8arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
215,00 €
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
215,00 €
About This Item
Formula condensata:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)8
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
8arm-PEG20K-SH, tripentaerythritol core, average Mn 20,000
Stato
solid
PM
average Mn 20,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
8arm PEG Thiol. Crosslinks into hydrogels. Selective for thiol groups under mild reaction conditions. 8ARM(TP)-PEG with tripentaerythritol core has a lower polydispersity and higher molecular weight accuracy compared with the generic 8ARM-PEG with a hexaglycerin core.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.