Documenti fondamentali
I1308
Sigma-Aldrich
10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
97%
Sinonimo/i:
Iminodibenzyl
Scegli un formato
25 G
39,60 €
39,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
39,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.26
Beilstein:
152732
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
39,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
105-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Johannes Kornhuber et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(6), 2667-2672 (2009-01-16)
We developed a structure-property-activity relationship (SPAR)-model for psychopharmacological drugs acting as non-competitive 5-HT(3A) receptor antagonists by using a decision-tree learner provided by the RapidMiner machine learning tool. A single molecular descriptor, namely the molecular dipole moment per molecular weight (mu/MW)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other