Documenti fondamentali
HSWNH161
HSW FINE-JECT hypodermic needles, disposable
gauge 16, L 1 in., white, sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
42142615
NACRES:
NB.03
Materiali
white
Descrizione
thin wall
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Henke Sass Wolfe
Lunghezza
1 in.
Gauge
16
Descrizione generale
  • Disposable, sterile, FDA registered
  • ISO 9626/1991 stainless steel
  • Color-coded polypropylene hub
  • Protective polypropylene cap
  • Siliconized needle tube
  • Pyrogen-free and non-toxic
  • 5-year shelf life
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)