Documenti fondamentali
HAM60675-01
Universal dispensing valve, for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
right valve
Scegli un formato
1 EA
369,00 €
369,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
369,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
369,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE/CTFE
aluminum housing
Caratteristiche
right valve
Parametri
0-100 psig pressure
10-100 °C temperature (50-212 °F)
Raccordi
1/4-28 thread
Compatibilità
suitable for (fits all Microlab 600 instruments)
Descrizione generale
The Microlab 600 uses a universal valve that can support single dispensing, dual dispensing, diluting, and continuous dispensing. This valve functions on all Microlab 600 units. The valve has an aluminum housing with a PTFE-rotary plug. Syringes connect into the 5/16-32 threaded port.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)