Documenti fondamentali
HAM59000-30
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1750 BFP, volume 500 μL
Scegli un formato
1 EA
162,00 €
162,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
162,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
162,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caratteristiche
model 1750 BFP
Parametri
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
700 psig pressure
Diam. int. × diam. est.
3.26 mm × 7.75 mm
Volume
500 μL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)