Documenti
H39604
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
95% anhydrous basis
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C(OH)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Beilstein:
1616385
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95% anhydrous basis
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. eboll.
140-141 °C (lit.)
Densità
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(6)5(2,3)7/h7H,1-3H3
BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup