Documenti
D204404
Sigma-Aldrich
1,1-Diphenylacetone
98%
Sinonimo/i:
1,1-Diphenyl-2-propanone
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CHCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
Beilstein:
1910206
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
59-63 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,15H,1H3
DBNWBEGCONIRGQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3