Documenti fondamentali
GF99693725
Bronze
powder, 150 max. part. size (micron), Cu89%/Sn11%, weight 100 g, condition atomized
Sinonimo/i:
CU096010
Scegli un formato
1 EA
216,00 €
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
216,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
30102011
NACRES:
NA.23
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 996-937-25
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)