Documenti fondamentali
GF99418898
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
powder, 45micron max. particle size, 100g
Sinonimo/i:
AG066015
Scegli un formato
1 EA
715,00 €
715,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
715,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
715,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder (alloy pre-cursor)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 994-188-98
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)