Documenti
GF38110508
Silver
powder, max. particle size 2 micron, weight 10 g, purity 99.97+%
Sinonimo/i:
AG006030
About This Item
Formula condensata:
Ag
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141740
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.97%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 381-105-08
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
2 μm
P. eboll.
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Silver flakes, 10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327077
Silver