Documenti fondamentali
GF96416769
Lanthanum
powder, 400 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
LA006020
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
La
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141607
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 964-167-69
Resistività
54 μΩ-cm
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
400 (micron)
P. ebollizione
3464 °C (lit.)
Punto di fusione
920 °C (lit.)
Densità
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[La]
InChI
1S/La
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)