Documenti fondamentali
GF96030086
Boron
powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 20 g, purity 95+%
Sinonimo/i:
B 006041
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B
Numero CAS:
Peso molecolare:
10.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141907
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Il prodotto GF96030086 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
95%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 960-300-86
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Peso
20 g
Dimens. media particelle
0.9 μm (FSSR)
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)