Documenti fondamentali
GF25620353
Boron
granule, 15 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99%
Sinonimo/i:
B 006300
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B
Numero CAS:
Peso molecolare:
10.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141907
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 256-203-53
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Peso
50 g
Dimensione nominale granuli
15 mm
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)