Documenti fondamentali
GF95382771
Alumina
foam, thickness 12.7 mm, diameter 38 mm, porosity 0.86
Sinonimo/i:
AL603822
Scegli un formato
1 EA
337,00 €
337,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
337,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
337,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 953-827-71
Diametro
38 mm
Spessore
12.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)