342831
Silicon dioxide
fused (granular), 1-3 mm, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
fused (granular)
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
Dimensione particelle
1-3 mm
Punto di fusione
1610 °C (lit.)
Densità
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?