Documenti
GF94067747
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 1.99mm, L 200 mm, wall thickness 0.032 mm
Sinonimo/i:
IM307199
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 940-677-47
Lunghezza
200 mm
Spessore delle pareti
0.032 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3