GF34219863
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 2.10mm, L 200 mm, wall thickness 0.05 mm
Sinonimo/i:
IM307200
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 342-198-63
Lunghezza
200 mm
Spessore delle pareti
0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3