Documenti fondamentali
GF92635263
Zinc-nickel alloy, Zn90Ni10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Sinonimo/i:
ZN036010
Scegli un formato
1 EA
762,00 €
762,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
762,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
762,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 926-352-63
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)