Documenti
GF91894157
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm, clear
Sinonimo/i:
CT301325
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 918-941-57
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.25 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3