Documenti fondamentali
900625
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone diol
average Mn 10,000
Sinonimo/i:
Diethylene glycol-initiated polycaprolactone, Polycaprolactone oxydiethylene ester
Scegli un formato
5 G
159,00 €
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
159,00 €
About This Item
Formula condensata:
C4H8O3(C6H10O2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
PM
average Mn 10,000
Temp. transizione
Tm 57-62 °C (experimental)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Polycaprolactone diol is a biodegradable, ε-caprolactone-based polymer for use in biomedical research applications. Due to the synthetic method used, this material features two terminal hydroxyl units, allowing it to be readily functionalized or used in the synthesis of more complex polymers (e.g. polyurethanes) for applications such as shape-memory materials. Due to the high aliphatic content and molecular weight, polycaprolactone diol features increased stability in vivo and high Tg, respectively.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
A novel degradable polycaprolactone networks for tissue engineering.
Kweon HY, et al.
Biomaterials, 801-808 (2003)
Injectable polymeric biomaterials: a brief review.
Dou J, et al.
Materials Technology: Advanced Performance Materials, B273-B282 (2015)