Documenti fondamentali
GF91737456
Monel® alloy 400
foil, thickness 0.3 mm, Ni65%/Cu33%/Fe 2%, length 1 m, temper annealed
Sinonimo/i:
NI110380
Scegli un formato
1 EA
495,00 €
495,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
495,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
495,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 917-374-56
Lunghezza
1 m
Spessore
0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)