GF33400224
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 52.3mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin glass fiber 0.75mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL002695
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cell wall 0.064mm
Saggio
99.90%
Forma fisica
honeycomb
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 334-002-24
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Misura × spessore
600x600 mm × 52.3 mm
Misura
6.3 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3