GF91683322
Polyethylene - Carbon Filled
(PE), film, thickness 0.08 mm, size 300 × 300 mm, condition conductive polymer
Sinonimo/i:
ET331080
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 916-833-22
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.08 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3