Documenti
GF91661902
Polyethylene - High Density
(HDPE), rod, diam. 10 mm, L 200 mm
Sinonimo/i:
ET327910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 916-619-02
Lunghezza
200 mm
Diametro
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3