GF89469040
Polyethylene - High Density
(HDPE), sheet, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
ET323100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 894-690-40
Misura
300 × 300 mm
Spessore
1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3