Documenti
GF81306008
Polyimide
(PI), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, grade kapton hn
Sinonimo/i:
IM301300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 813-060-08
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3