Documenti
GF89420003
Gold
foil, thickness 0.250 mm, diameter 10 mm, purity 99.95%
Sinonimo/i:
AU000371
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Au
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141717
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 894-200-03
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Diametro
10 mm
Spessore
0.250 mm
P. eboll.
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N