Documenti fondamentali
GF89090343
Boron nitride
tube, outside diameter 6.4 mm, length 100 mm, wall thickness 2.35 mm
Sinonimo/i:
B 607100
Scegli un formato
1 EA
675,00 €
675,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
675,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
675,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 890-903-43
Lunghezza
100 mm
D.E.
6.4 mm
Spessore delle pareti
2.35 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)