Documenti
GF89598739
Boron carbide-hot-pressed
rod, 6.0 mm diameter, length 10 mm
Sinonimo/i:
B 617905
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 895-987-39
Lunghezza
10 mm
Diametro
6.0 mm