Documenti fondamentali
GF87641387
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 15.0 mm, wall thickness 4.0 mm, length 150 mm
Sinonimo/i:
SI647350
Scegli un formato
1 EA
646,00 €
646,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
646,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
646,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 876-413-87
Lunghezza
150 mm
D.E.
15.0 mm
Spessore delle pareti
4.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)