Documenti fondamentali
GF85698354
Tin/Lead/Silver
foil, thickness 0.5 mm, Sn62%/Pb36%/Ag2%, size 30 × 30 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
SA190300
Scegli un formato
1 EA
637,00 €
637,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
637,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
637,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 856-983-54
Misura
30 × 30 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)