Documenti fondamentali
GF85637559
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 1 mm, size 500 × 500 mm
Sinonimo/i:
AM303010
Scegli un formato
1 EA
210,00 €
210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
210,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 856-375-59
Misura
500 × 500 mm
Spessore
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)