Documenti fondamentali
GF85476842
Polyethylene - Carbon Filled
(PE), film, thickness 0.08 mm, L 10 m, condition conductive polymer
Sinonimo/i:
ET331080
Scegli un formato
1 EA
1.440,00 €
1.440,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.440,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1.440,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 854-768-42
Lunghezza
10 m
Spessore
0.08 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)