GF85298732
Polyhydroxyalkaonate - Biopolymer
(PHA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, condition wood flour composite
Sinonimo/i:
PH326301
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
Prodotti consigliati
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 852-987-32
Peso
500 g
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)