Documenti fondamentali
GF85122312
Polyethylene - High Density
(HDPE), sheet, thickness 12 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
ET323320
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 851-223-12
Misura
150 × 150 mm
Spessore
12 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)