Documenti fondamentali
GF85001150
Palladium/Silver
wire, 1.0 mm diameter, Pd75%/Ag25%, length 0.5 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PD035160
Scegli un formato
1 EA
2.070,00 €
2.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.070,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 850-011-50
Lunghezza
0.5 m
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)