Documenti fondamentali
GF84634645
Titanium
sheet, thickness 5.0 mm, size 20 × 20 mm, tolerance 0.2
Sinonimo/i:
TI003151
Scegli un formato
1 EA
203,00 €
5 EA
770,00 €
10 EA
1.420,00 €
203,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
203,00 €
5 EA
770,00 €
10 EA
1.420,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141746
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
203,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Temp. autoaccensione
860 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 846-346-45
Resistività
42.0 μΩ-cm, 20°C
Misura
20 × 20 mm
Spessore
5.0 mm
P. ebollizione
3287 °C (lit.)
Punto di fusione
1660 °C (lit.)
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ti]
InChI
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)