Documenti fondamentali
GF82919874
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinonimo/i:
MO046010
Scegli un formato
1 EA
646,00 €
646,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
646,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
646,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 829-198-74
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)