Documenti fondamentali
GF82812191
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
powder, 45micron max. particle size, atomized, 500g
Sinonimo/i:
FE266020
Scegli un formato
1 EA
356,00 €
356,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
356,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
356,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 828-121-91
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)