Documenti fondamentali
GF82609566
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 2 mm, size 500 × 500 mm, clear
Sinonimo/i:
CT303100
Scegli un formato
1 EA
366,00 €
5 EA
1.390,00 €
10 EA
2.560,00 €
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
366,00 €
5 EA
1.390,00 €
10 EA
2.560,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 826-095-66
Misura
500 × 500 mm
Spessore
2 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)