Documenti fondamentali
GF81410532
Polyhydroxybutyrate - Biopolymer
(PHB), rod, diam. 15 mm, L 100 mm, condition biopolymer
Sinonimo/i:
BU397920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 814-105-32
Lunghezza
100 mm
Diametro
15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)